Merck
L7020
Sigma-Aldrich
Calcium levulinate dihydrate
别名:
4-氧代戊酸 钙盐, 乙酰丙酸 钙盐 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
CAS号:
分子量:
153.16
Beilstein:
3764203
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
SMILES 字串
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3