Merck
I2625
Sigma-Aldrich
吲哚-3-乙醛酰胺
crystalline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2
CAS号:
分子量:
188.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
crystalline
顏色
light yellow
SMILES 字串
NC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12