Merck
G9375
Sigma-Aldrich
L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride
crystalline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18N2O3 · HCl
CAS号:
分子量:
238.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98%
形狀
crystalline
顏色
white
應用
cell analysis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H
InChI 密鑰
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYSA-N
應用
L-Glutamine t-butyl ester a C-terminally blocked α amino acid that may be useful in studies of glutamine transport.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)