Merck
EP0030140540
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 3 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NB.12
材料
polypropylene
特點
Holds 81 x 3 mL tubes
製造商/商標名
Eppendorf® 0030140540 (Global)
高度
76 mm
尺寸
9 × 9
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG