Merck
D9925
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
liquid, 97% (TLC)
别名:
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-(cis-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C57H102O6
CAS号:
分子量:
883.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
97% (TLC)
形狀
liquid
官能基
ketone
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-30,54H,4-15,17-18,20-24,31-53H2,1-3H3/b19-16+,28-25+,29-26+,30-27+
InChI 密鑰
JTMWOTXEVWLTTO-CGFQLDJTSA-N
外觀
Viscous liquid at room temperature.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2