Merck
D3413
Sigma-Aldrich
(5S,12S)-二羟基-(6E,8E,10E,14Z)-二十碳四烯酸
≥98%, ~100 μg/mL in ethanol
别名:
5,12-DiHETE, (6E)-12-epi-Leukotriene B4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H32O4
CAS号:
分子量:
336.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
形狀
liquid
濃度
~100 μg/mL in ethanol
官能基
carboxylic acid
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C\CC(O)\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
InChI 密鑰
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
包裝
在氩气下包装。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
閃點(°C)
14 °C - closed cup - Solvent