Merck
C4022
Sigma-Aldrich
DL-半胱氨酸
≥98% (TLC)
别名:
(±)-2-氨基-3-巯基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH(NH2)COOH
CAS号:
分子量:
121.16
Beilstein:
1721406
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥98% (TLC)
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
NMDA 激动剂,高浓度时为使君子氨酸受体激动剂。
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3