Merck
B5005
Sigma-Aldrich
二十二酰氯
≥99%
别名:
山嵛酰氯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)20COCl
CAS号:
分子量:
359.03
Beilstein:
1792888
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
方案
≥99%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
InChI key
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Sealed ampule.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)