Merck
AXYMTX1250CR
Matrix pipette tips
racked, capacity 1250 μL, pkg of 3x1152tips/cs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
製造商/商標名
Axygen Inc MTX-1250-C-R
Corning
包裝
pkg of 3x1152tips/cs
容量
1250 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.