主要文件
AV33672
Sigma-Aldrich
抗NR1H4 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗核受体亚家族1,H组,成员4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
54 kDa
种属反应性
guinea pig, horse, bovine, rat, human, mouse, dog
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NR1H4(9971)
一般描述
类法尼醇X受体 (FXR/NR1H4) 是核受体超家族的一员。它是胆汁酸 (BA) 的核受体。FXR在肝脏、肠道、肾脏和肾上腺中表达。该基因位于人染色体12q23。它的N端含有DNA结合结构域 (DBD),C端有配体结合结构域 (LBD)。
免疫原
合成肽靶向人NR1H4的中间区域
生化/生理作用
NR1H4基因编码的蛋白质在脂质体内平衡中具有重要作用,并且还能调节碳水化合物代谢。
类法尼醇X受体 (FXR/NR1H4) 是配体激活转录因子,在代谢调节和肝脏保护中发挥着重要作用。FXR调节胆汁酸、脂质和葡萄糖代谢。它参与胆汁酸合成、分泌和转运的调节。FXR基因突变会引起家族性肝内胆汁淤积症。
序列
合成肽位于以下区域内:AECLLTEIQCKSKRLRKNVKQHADQTVNEDSEGRDLRQVTSTTKSCREKT
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
NR1H4 (nuclear receptor subfamily 1, group H, member 4)
Briz O, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2014)
Molecular tuning of farnesoid X receptor partial agonism
Merk D, et al.
Nature Communications, 10 (2019)
Update on FXR Biology: Promising Therapeutic Target
Han CY
International Journal of Molecular Sciences, 19(7) (2018)
Mutations in the nuclear bile acid receptor FXR cause progressive familial intrahepatic cholestasis
Gomez- ON, et al.
Nature Communications, 7(10713), 1-8 (2016)