特點
holds 1 x 30 mL round-bottom tube, large rotor bore
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022654556 (NA)
參數
7,087 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
直徑
26 mm
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG