Merck
A8256
Sigma-Aldrich
DL -天冬酰胺 一水合物
≥98% (TLC)
别名:
(±)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺, DL-天冬氨酸-4-酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723525
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (TLC)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
InChI 密鑰
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1