Merck
A7295
Sigma-Aldrich
9-氨基吖啶
别名:
9-吖啶胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N2
CAS号:
分子量:
194.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
溶解度
ethanol: soluble, hazy
SMILES 字串
Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI 密鑰
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3