Merck
A0987
Sigma-Aldrich
2-[3,5-二羟基-2-(1-壬酰基)苯基]乙酸正戊酯
≥98% (HPLC)
别名:
Cytosporone A正戊酯, 化合物10i
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H34O5
分子量:
378.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
溶解度
DMSO: >65 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)cc1CC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C22H34O5/c1-3-5-7-8-9-10-12-19(24)22-17(14-18(23)16-20(22)25)15-21(26)27-13-11-6-4-2/h14,16,23,25H,3-13,15H2,1-2H3
InChI 密鑰
FCKDHZVFIMRCNM-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
2-[3,5-二羟基-2-(1-壬酰基)苯基]乙酸正戊酯是Nur77激动剂。 Nur77是一种类固醇孤儿受体,在调节增殖、分化和凋亡中起关键作用。2-[3,5-二羟基-2-(1-壬酰基)苯基]乙酸正戊酯,一种胞嘧啶B类似物,是一种比其母体化合物更强的Nur77激活剂。2-[3,5-二羟基-2-(1-壬酰基)苯基]乙酸正戊酯处理导致Nur77迁移至线粒体,从而导致线粒体Cyt c释放到细胞质中,线粒体AIF在细胞质和细胞核中重新分布。
特點和優勢
该化合物在受体分类和信号转导手册中 核受体(非甾体化合物) 页面中进行了详细介绍。欲浏览其他手册页面,请 点击这里
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.