Merck
90279
Sigma-Aldrich
三乙醇胺
≥99.0% (GC)
别名:
2,2′,2′′-次氮基三乙醇, 三(2-羟乙基)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCH2CH2)3N
CAS号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1699263
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
蒸汽密度
5.14 (vs air)
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
viscous liquid
自燃溫度
600 °F
expl. lim.
8.5 %
雜質
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
pH值
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
有用的pH值範圍
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI 密鑰
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三乙醇胺(TEA)属于乙醇胺家族。它包括胺和醇的性质。通过使用氟化物选择电极,将 TEA 添加到酸性缓冲液中有助于测定无机正磷酸盐中的氟化物。
應用
三乙醇胺(TEA)已用于:
  • 作为乙酰化工作溶液的成分
  • 制备聚乙二醇(PEG)水凝胶
  • 作为 CO2/O2 特异性(SC/O)分析缓冲液的成分
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
354.2 °F - closed cup
閃點(°C)
179 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Knaak,JB, et al.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 1-86 (1997)
Enhancing the reliability and throughput of neurosphere culture on hydrogel microwell arrays
Cordey, M, et al.
Stem Cells, 2586-2594 (2008)
Sensitive fluorescent hybridisation protocol development for simultaneous detection of microRNA and cellular marker proteins (in the retina)
Kovacs VA, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 150(5), 557-566 (2018)
Rubisco Extraction and Purification from Diatoms
Young, J, et al.
Bio-protocol, 7, 2586-2594 (2017)
The use of triethanolamine in a buffer for the determination of fluoride in calcium and transition metal orthophosphates, using a fluoride-selective el
Duff, Edward J and Stuart, JL
Talanta, 19(1), 74-76 (1972)