Merck
297577
Sigma-Aldrich
Inulin, 14C-carboxylated
solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solid
分子量
~5,000
標籤範圍
1-3 mCi per g
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
screw cap bottle