Merck
P4504
Sigma-Aldrich
氯化钾
ReagentPlus®, ≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99.0%
形狀
powder or crystals
pH值
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化钾(KCl)是一种常用于化肥工业的无机盐。已报道它可通过氯化微生物线而生成。KCl晶体的内外导电性已被测量。KCl对线粒体膜、嵴和基质蛋白活性的影响已得到研究。它可有助于在水相介质中制备异恶唑啉。
應用
氯化钾已被用于制备灌注缓冲液储存液(1X)。
它已被用于制备以下缓冲液而用于小单层囊泡(SUV)的制备:
  • 支持大肠杆菌的脂质双层(SLB)缓冲液
  • 提取缓冲液(XB)
  • 高盐提取缓冲液(HS-XB)
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Using supported bilayers to study the spatiotemporal organization of membrane-bound proteins.
Nguyen PA, et al.
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Coculture between hMADS and Mouse Adult CM.
Figeac F, et al.
Bio-protocol, 4(14) (2014)
Electrical Conductivity of Potassium Chloride.
Fuller RG, et al.
Physical Review Letters, 20(13), 662-662 (1968)
An environmentally benign synthesis of isoxazolines and isoxazoles mediated by potassium chloride in water.
Han L, et al.
Tetrahedron Letters, 55(14), 2308-2311 (2014)
Potassium chloride production by microcline chlorination.
Orosco P and del Carmen Ruiz M.
Thermochimica Acta, 613, 108-112 (2015)