Merck
228702
Sigma-Aldrich
偏硼酸钠 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaBO2 · xH2O
CAS号:
分子量:
65.80 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
powder or crystals (or granules)
濃度
7.7-10.7% NaOH (titration)
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.H2O/c2-1-3;;/h;;1H2/q-1;+1;
InChI 密鑰
UYAQHLFAIDLZLE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Minimizing water utilization in hydrolysis of sodium borohydride: the role of sodium metaborate hydrates.
Marrero-Alfonso EY, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 32(18), 4723-4730 (2007)
Synthesis, crystal structure and dehydration kinetics of NaB(OH)4?2H2O.
Kanturk A, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 25(6), 1331-1337 (2008)