主要文件
IRMM359
Cheese Powder (SEA)
IRMM®, certified reference material
别名:
Staphylococcus aureus enterotoxin A in cheese
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
Agency
IRMM®
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
储存温度
−20°C
分析说明
for more information see:
IRMM359
法律信息
IRMM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)