ERMBB389
1 of 10
ERMBB386
Bovine urine (stilbenes)
Sigma-Aldrich
H4522
人血清
SAE0074
Sigmatrix尿液稀释剂
P9523
血浆
S7023
血清 人
NIST3667
Creatinine in frozen human urine
BCR444
猪肌肉(氯霉素空白)
S2257
Supelco
CRM05583
仲丁威
45644
残杀威
certified reference material
ERM®
JRC
matrix material
−20°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。