產品線
BioXtra
品質等級
形狀
solid
雜質
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
53-56 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI 密鑰
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
转化是将外源DNA引入细胞,引起遗传变异或基因修饰的过程。1928年,Griffith首次报道了利用肺炎链球菌进行的转化。Avery等人于1944年证明了DNA转化的原理。
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
实验方案
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
酵母因能够快速生长并具有分散的细胞而被认为是用于真核生物研究的模范系统。