Merck
82545
Sigma-Aldrich
(+)-伪麻黄碱
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(+)-ψ-麻黄碱, (1S,2S)-2-甲氨基-1-苯基-1-丙醇, d-伪麻黄碱, d-异麻黄碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO
CAS号:
分子量:
165.23
Beilstein:
2414132
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +53±2°, c = 0.6% in ethanol
mp
116-119 °C
118-120 °C
SMILES 字串
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
非选择性肾上腺素激动剂;减充血剂
其他說明
可能实行销售限制
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)