Merck
70123
Millipore
营养肉汤
No. 2, NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
别名:
标准营养肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41171607
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
casein peptone, 4.3 g/L
meat peptone, 4.3 g/L
sodium chloride, 6.4 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Basic
最終pH值
7.5±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于不太需要复杂营养的细菌的培养和增菌,以建立永久培养,以及作为制备特殊培养基时的基质。
法律資訊
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)