主要文件
46879-U
Sigma-Aldrich
ProClin 950
pkg of 400 mL, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
别名:
9.5% 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮溶液, 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
liquid
保质期
3 yr
组成
MIT, 9.5%
包装
pkg of 400 mL
参数
<90 °C operating temperature
颜色
colorless to light yellow
基质
Water
工作pH范围
2-12
pH值范围
3-6
沸点
100 °C/1.013 hPa
mp
-20--15 °C
溶解性
water: soluble °C
密度
1.020 g/cm3 at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
ProClin防腐剂能够迅速穿透细胞膜,抑制对细胞呼吸至关重要的特定酶,因此一接触微生物有机体就会立即抑制细胞活性。ProClin的多个特定毒性位点可以防止微生物产生高水平的耐药性,使ProClin即使在IVD组份长期存储期间也保持高效。
法律信息
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免责声明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,法规包括但不限于:美国EPA联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法案,欧盟生物杀灭剂法规,加拿大有害生物管理局,土耳其生物杀灭剂法规,韩国生活化学产品以及生物杀灭剂相关安全管理法(K-BPR)等。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.