Merck
34031BC
Millipore
GDS Resuspension Buffer Non-Tq
BioControl, for use with GDS
别名:
Buffer for PCR Sample Prep
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106306
NACRES:
NA.85
儲存期限
36 mo.
品質等級
包裝
bottle of 6 mL
製造商/商標名
BioControl
技術
PCR: suitable
應用
food and beverages
pathogen testing
相容性
for use with GDS
儲存溫度
2-8°C
適合性
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
一般說明
For use with specific GDS Application Notes only.
應用
For use in Application Note MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, cannot be substituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
成分
One bottle, 70 mL
相容性
BioControl GDS
測試方式
PCR
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)