Merck
32962
Supelco
3-乙酰基脱氧新戊烯醇-13C17 溶液
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
别名:
3-乙酰基呕吐毒素-13C 标记
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C17H22O7
分子量:
355.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
25 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
single component solution
質量偏移
M+17
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13CH3][13C](=O)O[13C@@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH3])[13C@]3([13CH2]O3)[13C@@H]1O[13C@@H]4[13CH]=[13C]([13CH3])[13C](=O)[13C@@H](O)[13C@]24[13CH2]O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI 密鑰
ADFIQZBYNGPCGY-CJTIMMQGSA-N
一般說明
Certan Vial
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2.0 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)