Key Documents
32814
Supelco
EPA VOC混合物6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
别名:
挥发性有机化合物混标 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
agency
suitable for EPA 8260
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
仅用于欧盟;Supelco 48799-U 用于美国
Certan Vial
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)