Merck
17798
Sigma-Aldrich
水黄皮二酮
purum, ≥97.0% (TLC)
别名:
1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14O4
CAS号:
分子量:
294.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
purum
化驗
≥97.0% (TLC)
mp
126-130 °C
SMILES 字串
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Standard for determination of pongamol by reversed-phase HPLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
V.K. Gore et al.
Analytical Letters, 33, 337-337 (2000)