Merck
00929
Sigma-Aldrich
顺-4-己烯-1-醇
≥95.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O
CAS号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1720136
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (GC)
折射率
n20/D 1.443
bp
80 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.857 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C=C/CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2-
InChI 密鑰
VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)