推荐产品
用途
sufficient for 160 reactions (04898125001)
sufficient for 40 reactions (04898117001)
品質等級
製造商/商標名
Roche
參數
37 °C optimum reaction temp.
儲存溫度
−20°C
一般說明
Rapid DNA Dephos & Ligation试剂盒可实现粘性或平末端DNA片段的快速有效去磷酸化和连接。
特異性
特异性:rAPid碱性磷酸酶
碱性磷酸酶可催化多种磷酸酯的水解,如伯醇和仲醇的酯、糖、环醇、酚和胺。与磷酸二酯不会发生反应。该酶水解可无机焦磷酸盐。酶的动力学性质取决于多种因素,如酶的纯度、检测中酶的浓度、缓冲液、pH等。
热灭活:rApid碱性磷酸酶:
75 °C两分钟
T4 DNA连接酶:
65 °C 10分钟。
碱性磷酸酶可催化多种磷酸酯的水解,如伯醇和仲醇的酯、糖、环醇、酚和胺。与磷酸二酯不会发生反应。该酶水解可无机焦磷酸盐。酶的动力学性质取决于多种因素,如酶的纯度、检测中酶的浓度、缓冲液、pH等。
热灭活:rApid碱性磷酸酶:
75 °C两分钟
T4 DNA连接酶:
65 °C 10分钟。
應用
Rapid DNA Dephos & Ligation试剂盒将进行各种应用所需的时间降至最低,包括:
- 将片段克隆至质粒或噬菌体载体
- 接头连接
- 线性载体DNA的重新环化
- 文库生成
包裝
1个试剂盒包含5种组分
單位定義
单位定义:rAPid碱性磷酸酶
一个rAPid碱性磷酸酶活性单位是指在检测条件下,在+ 37℃,1分钟内水解μ1 mol 4-硝基苯基磷酸所需的酶量。
体积活性:rAPid碱性磷酸酶:1 U/μl
T4 DNA 连接酶:5 U/μl
一个rAPid碱性磷酸酶活性单位是指在检测条件下,在+ 37℃,1分钟内水解μ1 mol 4-硝基苯基磷酸所需的酶量。
体积活性:rAPid碱性磷酸酶:1 U/μl
T4 DNA 连接酶:5 U/μl
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- rAPid Alkaline Phosphatase Buffer 10x concentrated
- rAPid Alkaline Phosphatase 1 U/μl
- DNA Dilution Buffer 5x concentrated
- T4 DNA Ligation Buffer 2x concentrated
- T4 DNA Ligase 5 U/μl
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Molecular cancer, 10, 81-81 (2011-07-09)
The MFSD2A gene maps within a linkage disequilibrium block containing the MYCL1-EcoRI polymorphism associated with prognosis and survival in lung cancer patients. Survival discrepancies between Asians and Caucasians point to ethnic differences in allelic frequencies of the functional genetic variations.