Merck
RIE240869852
Rieke Metals, Inc.
2-Methoxy-6-(3-thienyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.25
MDL號碼:
Iupac Name
2-methoxy-6-(3-thienyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H9NOS/c1-12-10-4-2-3-9(11-10)8-5-6-13-7-8/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
WVHFUUUDQZFCHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11103
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)