Merck
RIE156317724
Rieke Metals, Inc.
2-bromo-7-chloro-1-heptene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.53
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-7-chloro-1-heptene
Inchi Code
1S/C7H12BrCl/c1-7(8)5-3-2-4-6-9/h1-6H2
InChI 密鑰
KNMGSYMNJLSGPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10001-003e
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)