Merck
RIE156317550
Rieke Metals, Inc.
7-chloro-7-octenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.64
MDL號碼:
Iupac Name
7-chloro-7-octenoic acid
Inchi Code
1S/C8H13ClO2/c1-7(9)5-3-2-4-6-8(10)11/h1-6H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
DUSFOSYCKNWILH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10053-002e
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)