Key Documents
XX45047RK
Millipore
更换零件套件,47 mm过滤器支架
Accessories for filter holders for sample preparation.
别名:
Filter holder kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
品質等級
相容性
for use with 47-mm HP Filter Holder
運輸包裝
ambient
一般說明
应用:
直列式不锈钢过滤器支架,通常用于在入口压力为20至700 bar的条件下过滤气体或液体。 压差取决于所使用的过滤器类型。 所有过滤器支架都可以通过高压灭菌(有25 mm和47 mm两种尺寸)。
过滤器支架XX4404700配有背压支撑筛网。如果使用PTFE涂层的支撑筛网(XX4404702和XX4404704),则可在原位和过滤器一起进行高压灭菌。
-XX4204709、XX4304701、XX4404703、5614和00907P是过滤器支架XX4404700的替换零件。
过滤器支架XX4504700可以配备上游过滤器支撑筛网XX4504704,用于过滤器的反压保护。
-XX4504704、XX4504705、XX4504710、XX4504713和XX45047RK是过滤器支架XX4504700的替换零件。
25mm SS过滤器支架的替换零件可以套件的形式获得(目录号XX45025RK),其中包括:(3)个不锈钢六角螺钉,(3)个经LCR处理的Buna-N O形圈(2-018),(1)个不锈钢支撑网,(1)个Allen 扳手
應用
样品制备用换膜过滤器配件。
成分
包括(6)入口/出口适配器,(6)适配器O形圈(2-111),(6)六角螺丝,(6)内O形圈,(6)外O形圈,(1)5/16六角键