主要文件
SCGVU05RE
Millipore
Stericup-GV无菌真空过滤系统
500 mL process volume, 0.22 µm pore size, PVDF membrane, pkg of 12, radio-sterilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.22
物料
PVDF membrane
polystyrene
无菌性
sterile
特点
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
制造商/商品名称
Stericup®
参数
45 °C max. temp.
500 mL process volume
500 mL sample volume
技术
sterile filtration: suitable
高度
263 mm
直径
12.5 cm
过滤器直径
73 mm
过滤面积
40 cm2
漏斗容量
500 mL
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
配件
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
运输
ambient
一般描述
500 mL带盖瓶
Stericup® 真空抽滤系统是最高效的一次性无菌培养基制备工具。该系统包含一个Steritop 过滤器和一个接收瓶,能够处理和储存150 mL至1,000 mL液体,是一次性即用型产品。接收瓶不易倾倒,易于抓握,在密封的层流罩中进行过滤的过程中保持稳定,便于贴标签和包装,易于打开和跟踪每个装置。接收瓶的底部略为凹陷,因此,过滤完成后,可以方便地把带盖的接收瓶叠放在一起,节省了宝贵的冷藏空间。您还可以在您自己的无菌采集瓶或瓶子上使用Steritop 瓶顶过滤装置。
特征 & 优点
Millipore Express PLUS膜可实现最快的流速和低蛋白结合,从而最大程度地减少会影响下游性能和成本的吸收和蛋白损失
Durapore 膜可实现超低蛋白结合,从而将吸收和蛋白损失降至最低
紧密的包装、易于撕开的包装袋以及方便的标签设计,使设备的存储、打开和跟踪变得轻松而高效
Stericup 设备的稳定底座和易于抓握的设计使任何用户都能在层流罩中舒适地执行工作流程的所有阶段
Stericup接收瓶的底部凹进,可将瓶轻松堆叠在冷藏空间中
应用领域
水溶液除菌(150 mL至1 L);对具有高价值蛋白或小分子成分的培养基和缓冲液进行无菌过滤
应用
500 mL 处理体积,0.22 µm 孔径,PVDF膜,每包 12 kg,经放射性灭菌
原理
真空
外形
色码:透明,带有蓝色转接口
制备说明
灭菌方法
伽马射线
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany