主要文件
MABE1142
Sigma-Aldrich
抗-ZP-2抗体,克隆IE-3
clone IE-3, from rat
别名:
Zona pellucida sperm-binding protein 2, Zona pellucida glycoprotein 2, Zona pellucida protein A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
IE-3, monoclonal
物種活性
mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Zp2(22787)
一般說明
透明带精子结合蛋白2(UniProt:P20239;又称透明带糖蛋白2、Zp-2、透明带蛋白A)由鼠物种中的Zp2(又称Zp-2、Zpa)基因编码(基因ID:22787)。透明带是围绕卵母细胞和早期胚胎的细胞外基质。它由受精和植入前发育过程中具有多种功能的三种糖蛋白组成。哺乳动物透明带介导物种特异性精子结合、诱导顶体反应,并防止受精后多精入卵。ZP2在排卵前的卵子发生的2周生长期表达,可以充当次级精子受体,并在N末端部分被金属内肽酶ASTL蛋白水解切割,并在受精后从皮质颗粒中胞吐,产生约30kDa的N末端肽,其通过二硫键共价连接至C末端肽。这种卵裂在受精后对多精入卵的阻滞中起重要作用。缺乏Zp2基因的雌性小鼠不形成稳定的透明带基质,是不育的。(参考文献:Hinsch, KD and Hinsch, E. (1999).Andrologia.31(5):320-322.)
特異性
克隆IE-3可检测小鼠物种中的透明带精子结合蛋白2。
免疫原
纯化的小鼠透明带。
表位:N末端
應用
免疫沉淀分析:一个代表性批次在免疫沉淀应用中检测到ZP-2(East, I.J., et. al. (1984).J Cell Biol. 98(3):795-800)。
免疫荧光分析:一个代表性批次在免疫荧光应用中检测到ZP-2(East, I.J., et. al. (1984).J Cell Biol. 98(3):795-800)。
免疫荧光 一个代表性批次在免疫荧光应用中检测到ZP-2(Avella, M.A., et. al. (2016).Sci Transl Med. 8(336):336ra60)。
ELISA分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到ZP-2(East,I.J.,et. al.(1984).J Cell Biol. 98(3):795-800;Sun, W., et. al.(1999).Biol Reprod.60(4):900-7)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在ELISA应用中检测到ZP-2(Sun,W.,et. al.(1999).Biol Reprod.60(4):900-7)。
抗ZP-2,克隆IE-3,目录号MABE1142,是一种高度特异性的大鼠单克隆抗体,靶向透明带精子结合蛋白2,并已在ELISA、免疫荧光、免疫沉淀和蛋白质印迹中进行了检验。
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹在小鼠卵巢组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10µg小鼠卵巢组织裂解物中检测到ZP-2。
標靶描述
观测分子量〜120 kDa;计算分子量80.21 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆抗体IgG2a,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1