文件
KWSCA02FF3
Millipore
Opticap XL2 Milligard 1.2/0.5 µm 3/4 in.TC/TC
inlet connection diam. 3/4 in., Opticap® XL 2, pore size 1.2/0.5 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
别名:
Milligard® 1.2/0.5 µm 标称, Opticap® XL 囊式
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031610
材料
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 2
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
prefiltration: suitable
長度
14.2 cm (5.6 in.)
寬度
3.3 in.
柱標稱長度
2 in. (5 cm)
直徑
12.5 cm (4.9 in.)
過濾面積
0.1 m2
入口接頭直徑
3/4 in.
入口到出口寬度
14.2 cm (5.6 in.)
出口接頭直徑
3/4 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤15 mg/capsule
基質
Milligard®
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size
1.2/0.5 μm pore size
輸入
sample type liquid
接頭
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
一般說明
设备配置:胶囊
特點和優勢
形式:双层
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
規格
过滤器级别:Milligard®标准介质
聯結
替代:KWSC04FF3
準備報告
本品采用符合美国联邦法规21 CFR 210.3(b)(6)“无纤维脱落”滤器要求的介质生产。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次30 min,121°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
用水冲洗 ≥1 L 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3