文件
HX0293
Supelco
Hexane
≥99.0% (n-hexane basis)
别名:
正己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-777-6
product name
正己烷, 99%
蒸汽密度
~3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (n-hexane basis)
形狀
liquid
自燃溫度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
雜質
≤0.05% Water (H2O)
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -22 °C
溶解度
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
99%
分析報告
Assay (n-Hexane): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup