Key Documents
96100055
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
製造商/商標名
Vantage
品質等級
技術
protein purification: suitable
長度
1 m (3.3 ft)
直徑
4.4 cm (1.7 in.)