主要文件
8.44007
Sigma-Aldrich
1,2-Butylene carbonate
for synthesis
别名:
1,2-Butylene carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
116.12
EC索引号:
403-780-4
蒸汽压
0.07 hPa ( 20 °C)
质量水平
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
6-8 (10 g/L in H2O)
运动粘度
3 cSt
mp
-45 °C
转变温度
flash point 121 °C
密度
1.14 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
合成级
应用
1,2-Butylene carbonate for synthesis. CAS 4437-85-8, pH 6 - 8 (10 g/l, H₂O).
分析说明
Evaporation Number: <0.01
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13