主要文件
8.41790
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroaniline
for synthesis
别名:
3,5-Dichloroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Cl2N
CAS号:
分子量:
162.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
210-948-9
NACRES:
NA.22
产品8.41790无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽壓力
40 hPa ( 150 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
自燃溫度
620 °C
bp
259-260 °C/1013 hPa
mp
46-53 °C
轉變溫度
flash point 133 °C
密度
1.58 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1cc(cc(c1)N)Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
271.4 °F - closed cup
閃點(°C)
133 °C - closed cup