文件
8.40094
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-樟脑-10-磺酸
for synthesis
别名:
(1R)-(-)-樟脑-10-磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O4S
CAS号:
分子量:
232.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
252-817-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
powder
pH值
1.2-1.4 (20 g/L in H2O)
mp
193-196 °C (decomposes)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7?,10-/m0/s1
InChI 密鑰
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
分析報告
含量(酸量法): ≥ 97.0 %(a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 193 °C
熔化范围(上限值): ≤ 196 °C
比旋光度[α²0/D(水溶液c=20):-23.0 - -21.0 °
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3