Key Documents
8.21718
Sigma-Aldrich
Butyronitrile
for synthesis
别名:
Butyronitrile, Propyl cyanide, Butyric acid nitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7N
CAS号:
分子量:
69.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
203-700-6
蒸汽壓力
19.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
488 °C
效力
50-100 mg/kg LD50, oral (Rat)
397 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
bp
117-118 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
轉變溫度
flash point 18 °C
溶解度
33 g/L
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.792
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C