文件
8.20219
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromopropionate
for synthesis
别名:
Ethyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropionic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9BrO2
CAS号:
分子量:
181.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
208-609-5
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
281 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
156-160 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 52 °C
密度
1.39 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.388 - 1.393
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
51 °C - closed cup