文件
516724-M
Millipore
苯酚,分子生物学级
别名:
苯酚, C₆H₆O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OH
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.25
等級
Molecular Biology
品質等級
蒸汽密度
3.24 (vs air)
蒸汽壓力
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
crystalline solid
自燃溫度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
異物活動
DNase, RNase, none detected
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可用于核酸纯化。
警告
毒性:有毒(F)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup