文件
487500
Sigma-Aldrich
p-硝基苯基-β-D-葡萄糖醛酸盐
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
别名:
p-硝基苯基-β-D-葡萄糖醛酸盐, p-硝基苯基-β-D-吡喃葡萄糖醛酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO9
CAS号:
分子量:
315.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
雜質
≤0.1% Free p-Nitrophenol
顏色
off-white
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI 密鑰
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
一般說明
β-葡萄糖醛酸苷酶的显色底物(Km = ~0.22 mM)。
β-葡萄糖醛酸苷酶的显色底物。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Mariscal, A., et al. 1998.Arch.Environ.Contam.Toxicol.35, 588.
Kim, D. H., et al. 1995.Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1