文件
1.93678
Supelco
Mercury(II) iodide red
EMPLURA®
别名:
Mercury(II) iodide red,
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HgI2
CAS号:
分子量:
454.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3