Key Documents
1.93642
Supelco
焦亚硫酸钠
EMPLURA®
别名:
Sodium disulfite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O5S2
CAS号:
分子量:
190.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93642.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1