文件
14-306-M
Sigma-Aldrich
GSK3β 蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human GSK3β with an H350L mutation, for use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
形狀
liquid
分子量
Mw 51 kDa
成份
mercaptoethanol, 0.1-1%
saccharose, 5-10%
製造商/商標名
Upstate®
儲存條件
(Tightly closed)
技術
activity assay: suitable (kinase)
溶解度
water: soluble
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... GSK3B(2932)
一般說明
糖原合成酶激酶3β(GSK3β)是丝氨酸-苏氨酸类激酶,分布于大部分真核细胞中。GSK3β基因位于人染色体3q13.3。GSK3β由N端β折叠片结构域与C端α螺旋结构域相连而成。
研究领域:细胞信号传导
生化/生理作用
糖原合成酶激酶3β(GSK3β)通过胰岛素依赖性通路调节糖原代谢参与无数信号传导通路,包括细胞周期、细胞增殖和发炎等细胞过程。GSK3β介导胰岛素信号通路的负性调节,最终导致2型糖尿病。GSK3β可作为肿瘤抑制剂,抑制细胞的肿瘤转化。它是Wnt/β-连环蛋白传导通路的关键调节因子。GSK3β调节异常与心血管疾病、双相障碍和神经退行性疾病有关。
包裝
也提供250 μg的规格(2x125μg)-订购250 μg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-306M。
品質
通过磷酸糖原合酶肽2的磷酸化进行常规评估。
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2