product name
硝酸盐测试, reflectometric, 3-90 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
nitrate
反應適用性
reaction type: Griess reaction
測量範圍
3-90 mg/L (NO3-)
相容性
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Reflectoquant 硝酸盐试纸可用于轻松快速监测饮用水、工艺水和废水,以及硝酸盐含量很快超过限值的水族馆用水。他们还可用于测定各种食物中的硝酸盐,如土豆。在试纸上,硝酸根离子被还原剂还原为亚硝酸根离子,然后与红-紫色的染料反应,在RQflex上通过反射法测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以检查亚硝酸盐的干扰或估算硝酸盐的浓度以及可能的稀释系数,我们建议使用我们的半定量 MQuant 硝酸盐和亚硝酸盐试纸。进一步的定量测定方法可以在我们的Spectroquant测试上找到。
方法:使用试纸的反射法 3 - 90 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant®
聯結
替代:16995-1; 16995
分析報告
功能控制:符合
含量测定
-标准品1:
3 - 7 mg/l
-标准品2:45 - 55 mg/l
-标准品3:72 - 88 mg/l
含量测定
-标准品1:
3 - 7 mg/l
-标准品2:45 - 55 mg/l
-标准品3:72 - 88 mg/l
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
商品
分步操作说明:将各种蔬菜中的硝酸盐还原为亚硝酸盐后,配合格里斯试剂使用Reflectoquant®测试试剂盒和反射计通过反射法测定含量。
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
分步操作说明:将废水中的硝酸盐还原为亚硝酸盐后,配合格里斯试剂使用Spectroquant®测试试剂盒和反射计通过反射法测定。
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.